Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPSTI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6532R
BOSSBS-6532REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6532R
Anti-EPSTI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Highly expressed in placenta, small intestine, spleen, kidney, thymus, liver, salivary gland and testes. Weakly expressed in breast, skeletal muscle and colon. Highly expressed in breast cancer upon interaction between tumor cells and stromal cells in vitro. Expressed in blood mononuclear cells from patients with systemic lupus erythematosus (SLE).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EPSTI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité