Anti-KIAA1324 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-6533R-A488
BOSSBS-6533R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6533R-A488
Anti-KIAA1324 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Estrogen-induced gene 121 protein may play a role as a marker of hyperestrogenic state and estrogen-related type I endometrial carcinoma. It belongs to the UPF0577 family.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: KIAA1324
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité