Anti-HOXB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6538R-CY5
BOSSBS-6538R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6538R-CY5
Anti-HOXB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HOXB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité