Anti-Mimitin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-6551R-A680
BOSSBS-6551R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6551R-A680
Anti-Mimitin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) catalyzes the transfer of electrons from NADH to ubiquinone (coenzyme Q) in the first step of the mitochondrial respiratory chain, resulting in the translocation of protons across the inner mitochondrial membrane. This gene encodes a complex I assembly factor. Mutations in this gene cause progressive encephalopathy resulting from mitochondrial complex I deficiency.
Type: Primary
Antigen: Mimitin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 71-169/169
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité