Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OSBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6560R-CY7
BOSSBS-6560R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6560R-CY7
Anti-OSBP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The Oxysterol-binding protein (OSBP) family of proteins consist of OSBP (OSBP1) and OSBP2 (ORP-4), which share a high overall similarity. OSBPs are involved in lipid metabolism and signal transduction, as well as vesicle transport, and can translocate to the periphery of Golgi membranes when they are bound to oxysterols. The OSBP protein transports sterols from lysosomes to the nucleus, where sterols downregulate the genes for HMG synthetase, HMG-CoA reductase and the low density lipoprotein receptor (LDLR). OSBP localizes to the cytosol and is widely expressed, while OSBP2 is mainly detected in testis, retina and fetal liver. The extracellular signal-regulated kinase (ERK) signaling pathway is controlled by OSBP via its cholesterol-binding properties. OSBP binds with a high affinity to 25-hydroxy-cholesterol (25-HC), a suppressor of cholesterol synthesis gene transcription in cultured cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OSBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité