Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCANAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6568R-HRP
BOSSBS-6568R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6568R-HRP
Anti-PCANAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
PSA, prostate specific antigen, is the classic indicator for transformed pro-state tissue; however, in addition to being upregulated in prostate cancer, PSA is also upregulated in non-malignant conditions, such as benign prostatic hyperplasia. Prostein, also designated Prostate cancer-associated protein 6, is a prostate-specific, 553 amino acid transmembrane protein that is upregulated by androgens. It is considered a marker for prostate cells since it is expressed in all prostatic glandular cells as well as in normal and cancerous prostate tissues. Since it is able to elicit a tumor-directed cytotoxic T cell response, Prostein may be used as a target for the development of PSA- and T cell-based therapeutic strategies for prostate cancer.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PCANAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité