Anti-CLVS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-6569R-A555
BOSSBS-6569R-A555EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6569R-A555
Anti-CLVS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Required for normal morphology of late endosomes and/or lysosomes in neurons (By similarity). Binds phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PtdIns(3,5)P2).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CLVS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité