Anti-RPL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-6573R-A488
BOSSBS-6573R-A488EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-6573R-A488
Anti-RPL5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Required for rRNA maturation and formation of the 60S ribosomal subunits. This protein binds 5S RNA.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: RPL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité