Anti-S100 A7A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6575R-CY5.5
BOSSBS-6575R-CY5.5EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6575R-CY5.5
Anti-S100 A7A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Fetal ear, skin, and tongue and human cell lines. Highly up-regulated in psoriatic epidermis. Also highly expressed in the urine of bladder squamous cell carcinoma (SCC) bearing patients.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: S100 A7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité