Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAMD14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6578R-CY7
BOSSBS-6578R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6578R-CY7
Anti-SAMD14 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The sterile alpha motif (SAM) domain is a 70 residue structure found in a large number of proteins involved in diverse processes present throughout eukaryotes. The SAM domain is known to bind RNA and is arranged in a small five-helix bundle with two large interfaces. SAMD14 (sterile alpha motif domain-containing protein 14) is a 417 amino acid protein encoded by the SAMD14 gene which maps to human chromosome 17. Chromosome 17 makes up over 2.5% of the human genome with about 81 million bases encoding over 1,200 genes. Two key tumor suppressor genes are associated with chromosome 17, namely, p53 and BRCA1. Chromosome 17 is also linked to neurofibromatosis, a condition characterized by neural and epidermal lesions, and dysregulated Schwann cell growth, Alexander disease, Birt-Hogg-Dube syndrome and Canavan disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SAMD14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité