Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCAR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6586R-CY5
BOSSBS-6586R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6586R-CY5
Anti-FCAR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Binds to the Fc region of immunoglobulins alpha. Mediates several functions including cytokine production. Tissue specificity; Isoform A.1, isoform A.2 and isoform A.3 are differentially expressed between blood and mucosal myeloid cells. Isoform A.1, isoform A.2 and isoform A.3 are expressed in monocytes. Isoform A.1 and isoform A.2 are expressed in alveolar macrophages; however only one isoform is expressed at alveolar macrophages surfaces.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FCAR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité