Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APEX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6587R-A750
BOSSBS-6587R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6587R-A750
Anti-APEX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Function as a weak apurinic/apyrimidinic (AP) endodeoxyribonuclease in the DNA base excision repair (BER) pathway of DNA lesions induced by oxidative and alkylating agents. Initiates repair of AP sites in DNA by catalyzing hydrolytic incision of the phosphodiester backbone immediately adjacent to the damage, generating a single-strand break with 5'-deoxyribose phosphate and 3'-hydroxyl ends. Displays also double-stranded DNA 3'-5' exonuclease, 3'-phosphodiesterase activities. Shows robust 3'-5' exonuclease activity on 3'-recessed heteroduplex DNA and is able to remove mismatched nucleotides preferentially. Shows fairly strong 3'-phosphodiesterase activity involved in the removal of 3'-damaged termini formed in DNA by oxidative agents. In the nucleus functions in the PCNA-dependent BER pathway. Required for somatic hypermutation (SHM) and DNA cleavage step of class switch recombination (CSR) of immunoglobulin genes. Required for proper cell cycle progression during proliferation of peripheral lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: APEX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/518
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité