Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APEX2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6587R-HRP
BOSSBS-6587R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6587R-HRP
Anti-APEX2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Function as a weak apurinic/apyrimidinic (AP) endodeoxyribonuclease in the DNA base excision repair (BER) pathway of DNA lesions induced by oxidative and alkylating agents. Initiates repair of AP sites in DNA by catalyzing hydrolytic incision of the phosphodiester backbone immediately adjacent to the damage, generating a single-strand break with 5'-deoxyribose phosphate and 3'-hydroxyl ends. Displays also double-stranded DNA 3'-5' exonuclease, 3'-phosphodiesterase activities. Shows robust 3'-5' exonuclease activity on 3'-recessed heteroduplex DNA and is able to remove mismatched nucleotides preferentially. Shows fairly strong 3'-phosphodiesterase activity involved in the removal of 3'-damaged termini formed in DNA by oxidative agents. In the nucleus functions in the PCNA-dependent BER pathway. Required for somatic hypermutation (SHM) and DNA cleavage step of class switch recombination (CSR) of immunoglobulin genes. Required for proper cell cycle progression during proliferation of peripheral lymphocytes.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: APEX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité