Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAMTS10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6588R-A750
BOSSBS-6588R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6588R-A750
Anti-ADAMTS10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
ADAMTS10 is a member of the ADAMs family of proteinases with Thrombospondin motifs. The catalytic site of ADAMTS10 is typical of the metalloproteinase catalytic domains, with an HExxHxxxxxH sequence, perhaps giving these enzymes some shared specificity. ADAMTS10 is closest in homology to ADAMTS6, sharing 53% overall identity. Functional mutations in ADAMTS10 have been linked to Weill Marchesani syndrome, a connective tissue disorder marked by fibrillin 1 misprocessing. ADAMTS10 has also been reported to be over expressed in breast cancer tissues and cell lines.

Type: Primary
Antigen: ADAMTS10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 851-950/1103
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité