Anti-Bcl3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6591R-A750
BOSSBS-6591R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6591R-A750
Anti-Bcl3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Contributes to the regulation of transcriptional activation of NF-kappa-B target genes. In the cytoplasm, inhibits the nuclear translocation of the NF-kappa-B p50 subunit. In the nucleus, acts as transcriptional activator that promotes transcription of NF-kappa-B target genes. Contributes to the regulation of cell proliferation (By similarity).
Type: Primary
Antigen: Bcl3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 341-454/454
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité