Anti-STMN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6596R-CY5.5
BOSSBS-6596R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6596R-CY5.5
Anti-STMN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
STMN3 belongs to the stathmin/oncoprotein 18 family of microtubule-destabilizing phosphoproteins. It is similar to the SCG10 protein and is involved in signal transduction and regulation of microtubule dynamics.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: STMN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité