Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6614R-A680
BOSSBS-6614R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6614R-A680
Anti-BMP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily. The superfamily includes large families of growth and differentiation factors. Bone morphogenetic proteins were originally identified by an ability of demineralised bone extract to induce endochondral osteogenesis in vivo in an extraskeletal site. These proteins are synthesised as prepropeptides, cleaved, and then processed into dimeric proteins. This protein may act as an important signaling molecule within the trabecular meshwork and optic nerve head, and may play a potential role in glaucoma pathogenesis. This gene is differentially regulated during the formation of various tumors.

Type: Primary
Antigen: BMP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 317-360/454
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité