Anti-CRHR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-6620R
BOSSBS-6620REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6620R
Anti-CRHR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This is a receptor for corticotropin releasing factor. Shows high-affinity CRF binding. Also binds to urocortin I, II and III. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: CRHR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité