Anti-CRHR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-6620R-HRP
BOSSBS-6620R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6620R-HRP
Anti-CRHR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This is a receptor for corticotropin releasing factor. Shows high-affinity CRF binding. Also binds to urocortin I, II and III. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: CRHR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité