Anti-GYPC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-6622R-A647
BOSSBS-6622R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6622R-A647
Anti-GYPC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This protein is a minor sialoglycoprotein in human erythrocyte membranes. The blood group Gerbich antigens and receptors for Plasmodium falciparum merozoites are most likely located within the extracellular domain. Glycophorin-C plays an important role in regulating the stability of red cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Glycophorin C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité