Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INSIG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-6625R-CY3
BOSSBS-6625R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-6625R-CY3
Anti-INSIG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Insig2 is highly similar to the protein product encoded by gene Insig1. Both Insig1 protein and Insig2 protein are endoplasmic reticulum proteins that block the processing of sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) by binding to SREBP cleavage-activating protein (SCAP), and thus prevent SCAP from escorting SREBPs to the Golgi.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INSIG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité