Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FANK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6629R
BOSSBS-6629REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6629R
Anti-FANK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FANK1 (fibronectin type III and ankyrin repeat domains 1), also known as HSD13, is a 345 amino acid nuclear and cytoplasmic testis-specific protein found primarily in pachytene spermatocytes and round spermatids. Containing six ANK repeats and a single fibronectin type-III domain, FANK1 undergoes alternative splicing events to form three isoforms. Possessing DNA binding activity, FANK1 is suggested to act as a transcription factor and may regulate gene expression during spermatogenesis. The gene encoding FANK1 maps to human chromosome 10, which contains over 800 genes and 135 million nucleotides, making up nearly 4.5% of the human genome. PTEN is an important tumor suppressor gene located on chromosome 10 and, when defective, causes a genetic predisposition to cancer development known as Cowden syndrome.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FANK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité