Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EI24 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6637R
BOSSBS-6637REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6637R
Anti-EI24 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene has higher expression in p53-expressing cells than in control cells and is an immediate-early induction target of p53-mediated apoptosis. The protein encoded by this gene contains six putative transmembrane domains and may suppress cell growth by inducing apoptotic cell death through the caspase 9 and mitochondrial pathways. This gene is located on human chromosome 11q24, a region frequently altered in cancers. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EI24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité