Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMPR1B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6639R-HRP
BOSSBS-6639R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6639R-HRP
Anti-BMPR1B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
On ligand binding, forms a receptor complex consisting of two type II and two type I transmembrane serine/threonine kinases. Type II receptors phosphorylate and activate type I receptors which autophosphorylate, then bind and activate SMAD transcriptional regulators. Receptor for BMP7/OP-1 and GDF5.Involvement in disease; Defects in BMPR1B are the cause of acromesomelic chondrodysplasia with genital anomalies (AMDGA). Acromesomelic chondrodysplasias are rare hereditary skeletal disorders characterized by short stature, very short limbs, and hand/foot malformations. The severity of limb abnormalities increases from proximal to distal with profoundly affected hands and feet showing brachydactyly and/or rudimentary fingers (knob-like fingers).Defects in BMPR1B are a cause of brachydactyly type A2 (BDA2) [MIM:112600]. Brachydactylies (BDs) are a group of inherited malformations characterized by shortening of the digits due to abnormal development of the phalanges and/or the metacarpals. They have been classified on an anatomic and genetic basis into five groups, A to E, including three subgroups (A1 to A3) that usually manifest as autosomal dominant traits. BDA2 was described first in a large Norwegian kindred. BDA2 is caused by mutations in BMPR1B gene and studies demonstrate that these mutations function as dominant negatives in vitro and in vivo.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BMPR1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité