Anti-Vinculin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6640R-A750
BOSSBS-6640R-A750EA 378 EUR InStock
BOSSBS-6640R-A750
Anti-Vinculin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Actin filament (F-actin)-binding protein involved in cell-matrix adhesion and cell-cell adhesion. Regulates cell-surface E-cadherin expression and potentiates mechanosensing by the E-cadherin complex. May also play important roles in cell morphology and locomotion.
Type: Primary
Antigen: Vinculin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1001-1134/1134
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité