Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GORAB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6643R-FITC
BOSSBS-6643R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6643R-FITC
Anti-GORAB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Defects in GORAB are the cause of geroderma osteodysplasticum (GO) [MIM:231070]; also known as gerodermia osteodysplastica or Walt Disney dwarfism. GO is a rare autosomal recessive disorder characterized by lax, wrinkled skin, joint laxity and a typical face with a prematurely aged appearance. Skeletal signs include severe osteoporosis leading to frequent fractures, malar and mandibular hypoplasia and a variable degree of growth retardation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCYL1BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité