Anti-SDHB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6650R-CY5.5
BOSSBS-6650R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6650R-CY5.5
Anti-SDHB Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Iron-sulfur protein (IP) subunit of succinate dehydrogenase (SDH) that is involved in complex II of the mitochondrial electron transport chain and is responsible for transferring electrons from succinate to ubiquinone (coenzyme Q).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SDHB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité