Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRP8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6651R-A555
BOSSBS-6651R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6651R-A555
Anti-LRP8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Cell surface receptor for Reelin (RELN) and apolipoprotein E (apoE)-containing ligands. LRP8 participates in transmitting the extracellular Reelin signal to intracellular signaling processes, by binding to DAB1 on its cytoplasmic tail. Reelin acts via both the VLDL receptor (VLDLR) and LRP8 to regulate DAB1 tyrosine phosphorylation and microtubule function in neurons. LRP8 has higher affinity for Reelin than VLDLR. LRP8 is thus a key component of the Reelin pathway which governs neuronal layering of the forebrain during embryonic brain development. Binds the endoplasmic reticulum resident receptor-associated protein (RAP). Binds dimers of beta 2-glycoprotein I and may be involved in the suppression of platelet aggregation in the vasculature. Highly expressed in the initial segment of the epididymis, where it affects the functional expression of clusterin and phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase (PHGPx), two proteins required for sperm maturation. May also function as an endocytic receptor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LRP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité