Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC3A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6659R-CY5
BOSSBS-6659R-CY5EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6659R-CY5
Anti-SLC3A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Required for the function of light chain amino-acid transporters. Involved in sodium-independent, high-affinity transport of large neutral amino acids such as phenylalanine, tyrosine, leucine, arginine and tryptophan. Involved in guiding and targeting of LAT1 and LAT2 to the plasma membrane. When associated with SLC7A6 or SLC7A7 acts as an arginine/glutamine exchanger, following an antiport mechanism for amino acid transport, influencing arginine release in exchange for extracellular amino acids. Plays a role in nitric oxide synthesis in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) via transport of L-arginine. Required for normal and neoplastic cell growth. When associated with SLC7A5/LAT1, is also involved in the transport of L-DOPA across the blood-brain barrier, and that of thyroid hormones triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) across the cell membrane in tissues such as placenta. Involved in the uptake of methylmercury (MeHg) when administered as the L-cysteine or D,L-homocysteine complexes, and hence plays a role in metal ion homeostasis and toxicity. When associated with SLC7A5 or SLC7A8, involved in the cellular activity of small molecular weight nitrosothiols, via the stereoselective transport of L-nitrosocysteine (L-CNSO) across the transmembrane. Together with ICAM1, regulates the transport activity LAT2 in polarized intestinal cells, by generating and delivering intracellular signals. When associated with SLC7A5, plays an important role in transporting L-leucine from the circulating blood to the retina across the inner blood-retinal barrier.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC3A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité