Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EMD Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6660R-HRP
BOSSBS-6660R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6660R-HRP
Anti-EMD Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Stabilizes and promotes the formation of a nuclear actin cortical network. Stimulates actin polymerization in vitro by binding and stabilizing the pointed end of growing filaments. Inhibits beta-catenin activity by preventing its accumulation in the nucleus. Acts by influencing the nuclear accumulation of beta-catenin through a CRM1-dependent export pathway. Links centrosomes to the nuclear envelope via a microtubule association. EMD and BAF are cooperative cofactors of HIV-1 infection. Association of EMD with the viral DNA requires the presence of BAF and viral integrase. The association of viral DNA with chromatin requires the presence of BAF and EMD. Required for proper localization of non-farnesylated prelamin-A/C.Tissue specificity; Skeletal muscle, heart, colon, testis, ovary and pancreas.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: EMD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité