Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AQP0 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6661R-A750
BOSSBS-6661R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6661R-A750
Anti-AQP0 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Water channel (PubMed:24120416). Channel activity is down-regulated by CALM when cytoplasmic Ca(2+) levels are increased. May be responsible for regulating the osmolarity of the lens. Interactions between homotetramers from adjoining membranes may stabilise cell junctions in the eye lens core (By similarity). Plays a role in cell-to-cell adhesion and facilitates gap junction coupling (PubMed:24120416).

Type: Primary
Antigen: AQP0
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/263
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité