Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6674R
BOSSBS-6674REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6674R
Anti-KCNK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KCNK3 encodes one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore forming P domains. The gene product is an outwardly rectifying channel that is sensitive to changes in extracellular pH and is inhibited by extracellular acidification. Also referred to as an acid sensitive potassium channel, it is activated by the anesthetics halothane and isoflurane. Although three transcripts are detected in northern blots, there is currently no sequence available to confirm transcript variants for this gene.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: KCNK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité