Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNN4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6675R-A488
BOSSBS-6675R-A488EA 879 EUR InStock
BOSSBS-6675R-A488
Anti-KCNN4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Forms a voltage-independent potassium channel that is activated by intracellular calcium. Activation is followed by membrane hyperpolarization which promotes calcium influx. Required for maximal calcium influx and proliferation during the reactivation of naive T-cells. The channel is blocked by clotrimazole and charybdotoxin but is insensitive to apamin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCNN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité