Anti-SERTAD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-6691R-CY3
BOSSBS-6691R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6691R-CY3
Anti-SERTAD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Acts at E2F-responsive promoters as coregulator to integrate signals provided by PHD- and/or bromodomain-containing transcription factors. Stimulates E2F1/TFDP1 transcriptional activity. Renders the activity of cyclin D1/CDK4 resistant to the inhibitory effects of CDKN2A/p16INK4A.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SERTAD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité