Anti-CYP17A1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-6695R-HRP
BOSSBS-6695R-HRPEA 915 EUR InStock
BOSSBS-6695R-HRP
Anti-CYP17A1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Conversion of pregnenolone and progesterone to their 17-alpha-hydroxylated products and subsequently to dehydroepiandrosterone (DHEA) and androstenedione. Catalyzes both the 17-alpha-hydroxylation and the 17,20-lyase reaction. Involved in sexual development during fetal life and at puberty.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: CYP17A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité