Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DICER1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6697R-A350
BOSSBS-6697R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6697R-A350
Anti-DICER1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Double-stranded RNA (dsRNA) endoribonuclease playing a central role in short dsRNA-mediated post-transcriptional gene silencing. Cleaves naturally occurring long dsRNAs and short hairpin pre-microRNAs (miRNA) into fragments of twenty-one to twenty-three nucleotides with 3' overhang of two nucleotides, producing respectively short interfering RNAs (siRNA) and mature microRNAs. SiRNAs and miRNAs serve as guide to direct the RNA-induced silencing complex (RISC) to complementary RNAs to degrade them or prevent their translation. Gene silencing mediated by siRNAs, also called RNA interference, controls the elimination of transcripts from mobile and repetitive DNA elements of the genome but also the degradation of exogenous RNA of viral origin for instance. The miRNA pathway on the other side is a mean to specifically regulate the expression of target genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DICER1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité