Anti-PP2A beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-6706R-A750
BOSSBS-6706R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6706R-A750
Anti-PP2A beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
PP2A can modulate the activity of phosphorylase B kinase casein kinase 2, mitogen-stimulated S6 kinase, and MAP-2 kinase.
Type: Primary
Antigen: PP2A beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/309
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité