Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CaI-PLA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6709R-A750
BOSSBS-6709R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6709R-A750
Anti-CaI-PLA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Catalyzes the release of fatty acids from phospholipids. It has been implicated in normal phospholipid remodeling, nitric oxide-induced or vasopressin-induced arachidonic acid release and in leukotriene and prostaglandin production. May participate in fas mediated apoptosis and in regulating transmembrane ion flux in glucose-stimulated B-cells. Has a role in cardiolipin (CL) deacylation. Required for both speed and directionality of monocyte MCP1/CCL2-induced chemotaxis through regulation of F-actin polymerisation at the pseudopods. Isoform ankyrin-iPLA2-1 and isoform ankyrin-iPLA2-2, which lack the catalytic domain, are probably involved in the negative regulation of iPLA2 activity.

Type: Primary
Antigen: CaI-PLA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 651-750/806
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité