Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLA2G6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6709R-HRP
BOSSBS-6709R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6709R-HRP
Anti-PLA2G6 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Catalyzes the release of fatty acids from phospholipids. It has been implicated in normal phospholipid remodeling, nitric oxide-induced or vasopressin-induced arachidonic acid release and in leukotriene and prostaglandin production. May participate in fas mediated apoptosis and in regulating transmembrane ion flux in glucose-stimulated B-cells. Has a role in cardiolipin (CL) deacylation. Required for both speed and directionality of monocyte MCP1/CCL2-induced chemotaxis through regulation of F-actin polymerization at the pseudopods. Isoform ankyrin-iPLA2-1 and isoform ankyrin-iPLA2-2, which lack the catalytic domain, are probably involved in the negative regulation of iPLA2 activity.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PLA2G6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité