Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UGDH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-6715R-CY7
BOSSBS-6715R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6715R-CY7
Anti-UGDH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene converts UDP-glucose to UDP-glucuronate and thereby participates in the biosynthesis of glycosaminoglycans such as hyaluronan, chondroitin sulfate, and heparan sulfate. These glycosylated compounds are common components of the extracellular matrix and likely play roles in signal transduction, cell migration, and cancer growth and metastasis. The expression of this gene is up-regulated by transforming growth factor beta and down-regulated by hypoxia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, May 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UGDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité