Anti-KIRREL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-6721R-CY3
BOSSBS-6721R-CY3EA 900 EUR InStock
BOSSBS-6721R-CY3
Anti-KIRREL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
KIRREL2 is an immunoglobulin super family gene, it has been found to be expressed in beta cells of pancreatic islets; KIRR2_HUMAN.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: KIRREL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-6721R-CY3
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité