Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDR83 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6722R-CY5.5
BOSSBS-6722R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6722R-CY5.5
Anti-WDR83 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Molecular scaffold protein for various multimeric protein complexes. Acts as a module in the assembly of a multicomponent scaffold for the ERK pathway, linking ERK responses to specific agonists. At low concentrations it enhances ERK activation, whereas high concentrations lead to the inhibition of ERK activation. Also involved in response to hypoxia by acting as a negative regulator of HIF1A/HIF-1-alpha via its interaction with EGLN3/PHD3. May promote degradation of HIF1A. May act by recruiting signaling complexes to a specific upstream activator (By similarity). May also be involved in pre-mRNA splicing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WDR83
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité