Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6730R-A555
BOSSBS-6730R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6730R-A555
Anti-UBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Functions as a transcriptional activator in a promoter context-dependent manner. Modulates the placental expression of CYP11A1. Involved in regulation of the alpha-globin gene in erythroid cells. Activation of the alpha-globin promoter in erythroid cells is via synergistic interaction with TFCP2 (By similarity). Involved in regulation of the alpha-globin gene in erythroid cells. Binds strongly to sequences around the HIV-1 initiation site and weakly over the TATA-box. Represses HIV-1 transcription by inhibiting the binding of TFIID to the TATA-box.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité