Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6734R-A350
BOSSBS-6734R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6734R-A350
Anti-SERBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
SERBP1 (Plasminogen activator inhibitor 1 RNA-binding protein) may play a role in the regulation of mRNA stability. SERBP1 binds to the 3’-most 134 nt of the SERPINE1/PAI1 mRNA, a region which confers cyclic nucleotide regulation of message decay. SERBP1 interacts with CHD3 and is localized in cytoplasmic and nuclear. It is expressed at high level in the heart, skeletal muscle and kidney, and at low levels in placenta, liver and brain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SERBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité