Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THRSP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6738R-A555
BOSSBS-6738R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6738R-A555
Anti-THRSP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Plays a role in the regulation of lipogenesis, especially in lactating mammary gland. Important for the biosynthesis of triglycerides with medium-length fatty acid chains. May modulate lipogenesis by interacting with MID1IP1 and preventing its interaction with ACACA (By similarity). May function as transcriptional coactivator. May modulate the transcription factor activity of THRB.Mainly expressed in tissues that synthesize triglycerides.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: THRSP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité