Anti-TPD52L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6743R-CY5
BOSSBS-6743R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6743R-CY5
Anti-TPD52L2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
TPD54
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TPD52L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité