Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDR19 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6751R
BOSSBS-6751REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-6751R
Anti-WDR19 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
May be involved in cilia function and/or assembly.Tissue specificity: Some isoforms are tissue-specific. Highly expressed in the prostate. Lower expression in the cerebellum, pituitary gland, fetal lung, and pancreas. In normal prostate, expressed in both basal and luminal epithelial cells. No expression detected in fibromuscular stromal cells, endothelial cells, or infiltrating lymphocytes. Uniformed expression in prostate adenocarcinoma cells.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: WDR19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité