Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WWP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6753R
BOSSBS-6753REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6753R
Anti-WWP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WWP1 is an E3 ubiquitin ligase and belongs to a family of NEDD4-like proteins. WWP1 contains 4 tandem WW domains and a HECT (homologous to the E6-associated protein carboxyl terminus) domain. WW domain-containing proteins are found in all eukaryotes and play an important role in the regulation of a wide variety of cellular functions such as protein degradation, transcription, and RNA splicing. The HECT domain of WWP1 has been implicated in regulating the localization and stability of p53 – inhibition of WWP1 results in a decrease in p53 expression, whilst WWP1 mediated stabilization of p53 appears to be associated with an accumulation of cytoplasmic p53. WWP1 also negatively regulates the TGF beta tumor suppressor pathway by inactivating its molecular components (SMAD2, SMAD4 and TGFbetaR1). WWP1 has been implicated in both breast and prostate cancers.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: WWP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité