Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNQ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6760R-CY5
BOSSBS-6760R-CY5EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6760R-CY5
Anti-KCNQ1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Probably important in cardiac repolarization. Associates with KCNE1 (MinK) to form the I(Ks) cardiac potassium current. Elicits a rapidly activating, potassium-selective outward current. Muscarinic agonist oxotremorine-M strongly suppresses KCNQ1/KCNE1 current in CHO cells in which cloned KCNQ1/KCNE1 channels were coexpressed with M1 muscarinic receptors. May associate also with KCNE3 (MiRP2) to form the potassium channel that is important for cyclic AMP-stimulated intestinal secretion of chloride ions, which is reduced in cystic fibrosis and pathologically stimulated in cholera and other forms of secretory diarrhea.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCNQ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité