Anti-MSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-6763R-A680
BOSSBS-6763R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6763R-A680
Anti-MSR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Membrane glycoproteins implicated in the pathologic deposition of cholesterol in arterial walls during atherogenesis. Two types of receptor subunits exist. These receptors mediate the endocytosis of a diverse group of macromolecules, including modified low density lipoproteins (LDL). Isoform III does not internalise acetylated LDL.
Type: Primary
Antigen: MSR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 211-320/451
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité